D-Alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA0863-25G
APOSBIA0863-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSBIA0863-25G
D-Alanine
D-Alanine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
  • Materials for peptides
  • USP
  • Pyrogen free
Formule: C₃H₇NO₂
Point de fusion: 291…295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008077
Numéro CAS: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité