Potassium-L-aspartate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA0867-1KG
APOSBIA0867-1KGEA 65.5 EUR InStock
APOSBIA0867-1KG
Potassium-L-aspartate
Potassium-L-aspartate
Formule: C₄H₆NO₄K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021083
Numéro CAS: 1115-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité