Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methacholine chloride 98+%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Mecholyl Chloride, O-Acetyl-beta-methylcholine Chloride, Acetyl-β-methylcholine chloride

BIA1090-100G
APOSBIA1090-100GEA 371 EUR InStock
APOSBIA1090-100G
Methacholine chloride 98+%
Methacholine chloride
Metabolically stable of analog of acetylcholine.


Formule: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,69 g/mol
Point de fusion: 171…173 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011817
Numéro CAS: 62-51-1
EINECS: 200-537-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité