Dabsyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: DABS-Cl, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulphonyl Chloride, 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonyl chloride
BIA115-500MG
APOSBIA115-500MGEA 87 EUR InStock
APOSBIA115-500MG
Dabsyl chloride
Dabsyl chloride
Used as a chromophoric label and for HPLC separation.
Formule: C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
MW: 323,80 g/mol
Point de fusion: 185 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007444
Numéro CAS: 56512-49-3
EINECS: 260-235-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité