N-Acetyl-L-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1219-25G
APOSBIA1219-25GEA 20.5 EUR InStock
APOSBIA1219-25G
N-Acetyl-L-alanine
N-Acetyl-L-alanine
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 125…126 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063132
Numéro CAS: 97-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité