Zinc acétate dihydraté ACS, Reag. USP, Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1317-1KG
APOSBIA1317-1KGEA 139 EUR InStock
APOSBIA1317-1KG
Zinc acétate dihydraté ACS, Reag. USP, Reag. Ph. Eur.
Zinc acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Point de fusion: 237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066961
Numéro CAS: 5970-45-6
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité