Nɑ-Acetyl-L-glutamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1740-100G
APOSBIA1740-100GEA 37.9 EUR InStock
APOSBIA1740-100G
Nɑ-Acetyl-L-glutamine
Nalpha-Acetyl-L-glutamine
Formule: C₇H₁₂N₂O₄
Point de fusion: 206…208 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038159
Numéro CAS: 2490-97-3
EINECS: 219-647-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité