N-Acétyl-DL-tryptophane
Fournisseur: Apollo Scientific
BIA1791-100G
APOSBIA1791-100GEA 227 EUR InStock
APOSBIA1791-100G
N-Acétyl-DL-tryptophane
N-Acetyl-DL-tryptophan
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005644
Numéro CAS: 87-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité