(S)-2-Acetamido-3-methylbutanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA1796-100G
APOSBIA1796-100GEA 16.1 EUR InStock
APOSBIA1796-100G
(S)-2-Acetamido-3-methylbutanoic acid
(S)-2-Acetamido-3-methylbutanoic acid
Formule: C₇H₁₃NO₃
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066066
Numéro CAS: 96-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité