Glycérol, anhydre, Qualité Culture Cellulaire
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA3092-500ML
APOSBIA3092-500MLEA 58.2 EUR InStock
APOSBIA3092-500ML
Glycérol, anhydre, Qualité Culture Cellulaire
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 182 °C/20mmHg
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité