Anisomycin (de Streptomyces griseolus)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIA4315-250MG
APOSBIA4315-250MGEA 132 EUR InStock
APOSBIA4315-250MG
Anisomycin (de Streptomyces griseolus)
Anisomycin
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077650
Numéro CAS: 22862-76-6
EINECS: 245-269-7
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité