Decontaminant, DNA-ExitusPlus™ Indicator Free
Fournisseur: Apollo Scientific
BIA7409-5X500
APOSBIA7409-5X500EA 453 EUR InStock
APOSBIA7409-5X500
Decontaminant, DNA-ExitusPlus™ Indicator Free
Produits nettoyants Décontaminants
Indicator-free version of DNA-ExitusPlus™. Decontamination solution for the removal of DNA and RNA contaminations from surfaces.
Information de livraison: Supplied in spray bottles.
Collapse All
Désignation Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
DNA-ExitusPlus™ Indicator Free, 5×500 ml Spray bottle 5 APOSBIA7409-5X500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité