Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triptolide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

BIA8418-5MG
APOSBIA8418-5MGEA 256 EUR InStock
APOSBIA8418-5MG
Triptolide
Triptolide


Formule: C₂₀H₂₄O₆
Point de fusion: 235…237 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210565
Numéro CAS: 38748-32-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité