Bilirubine
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB0134-1G
APOSBIB0134-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSBIB0134-1G
Bilirubine
Bilirubine
Formule: C₃₃H₃₆N₄O₆
MW: 584,67 g/mol
Point de fusion: 192 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005499
Numéro CAS: 635-65-4
EINECS: 211-239-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité