Bleu d'hydroxynaphtol
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB1006-10G
APOSBIB1006-10GEA 94.5 EUR InStock
APOSBIB1006-10G
Bleu d'hydroxynaphtol
Hydroxynaphthol blue
Formule: C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₁S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036393
Numéro CAS: 63451-35-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité