Biotin-LC-hydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N''-Biotinyl-6-aminohexanoylhydrazide, N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)biotinamide, N-(6-Hydrazinyl-6-oxohexyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, Biotinamidocaproyl hydrazine, Biotin LC hydrazide
BIB109-100MG
APOSBIB109-100MGEA 125 EUR InStock
APOSBIB109-100MG
Biotin-LC-hydrazide
Biotin-LC-hydrazide
Carbohydrate reactive -Spacer armMore sensitive than biotin hydrazide.
Formule: C₁₆H₂₉N₅O₃S
MW: 371,50 g/mol
Point de fusion: 211 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077659
Numéro CAS: 109276-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité