5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-4-chloroindoxyl acetate, 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl acetate, BCDA, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate, 3-Acetoxy-4-chloro-5-bromoindole
BIB1170-100MG
APOSBIB1170-100MGEA 26.1 EUR InStock
APOSBIB1170-100MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
Formule: C₁₀H₇BrClNO₂
MW: 288,525 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037932
Numéro CAS: 3252-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité