L-Phenylalanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: L-Phenylalanine-AMC.TFA
BIB1443-250MG
APOSBIB1443-250MGEA 87 EUR InStock
APOSBIB1443-250MG
L-Phenylalanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
L-Phenylalanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
Formule: C₁₉H₁₈N₂O₃·CF₃CO₂H
MW: 436,381 g/mol
Point de fusion: 202…206 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00167024
Numéro CAS: 108321-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité