6-(Diméthylamino)purine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-7H-purin-6-amine, N6,N6-Dimethyladenine
BIB1476-10G
APOSBIB1476-10GEA 351 EUR InStock
APOSBIB1476-10G
6-(Diméthylamino)purine
6-(Diméthylamino)purine
Inhibitor of protein and cyclin-dependent kinases.
Formule: C₇H₉N₅
MW: 163,1799 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005573
Numéro CAS: 938-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité