N4-Benzoylcytosine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
BIB2301-500G
APOSBIB2301-500GEA 37.9 EUR InStock
APOSBIB2301-500G
N4-Benzoylcytosine
N4-Benzoylcytosine
Formule: C₁₁H₉N₃O₂
MW: 215,21 g/mol
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239434
Numéro CAS: 26661-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité