Clostridium kluyveri Diaphorase
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB3058-10KU
APOSBIB3058-10KUEA 1430 EUR InStock
APOSBIB3058-10KU
Clostridium kluyveri Diaphorase
Enzymes
Lyophilized powder. From Clostridium kluyveri. Specific activity: IU/mg powder>20 units. IU per 1mg powder is approximately 300 units.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité