Aspergillus niger Glucose oxidase
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB3068-1MU
APOSBIB3068-1MUEA 437 EUR InStock
APOSBIB3068-1MU
Aspergillus niger Glucose oxidase
Enzymes
Lyophilized powder. From Aspergillus niger. Specific activity: IU/mg protein>300 units. IU per 1mg powder is approximately 450 units.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité