Yeast hexokinase
Fournisseur: Apollo Scientific
BIB3075-500U
APOSBIB3075-500UEA 139 EUR InStock
APOSBIB3075-500U
Yeast hexokinase
Enzymes
From Yeast (Saccharomyces cerevisiae). Specific activity: IU/mg protein>180 units. IU per 1ml solution is approximately 1000 units
  • Ammonium sulfate suspension
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité