Blasticidin S hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIB4432-50MG
APOSBIB4432-50MGEA 183 EUR InStock
APOSBIB4432-50MG
Blasticidin S hydrochloride
Blasticidin S hydrochloride
Nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes.
Formule: C₁₇H₂₇ClN₈O₅
Point de fusion: 218…225 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02091640
Numéro CAS: 3513-03-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité