Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate

BIB6003-25G
APOSBIB6003-25GEA 441 EUR InStock
APOSBIB6003-25G
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate


Formule: C₁₈H₁₇NO₃
MW: 295,34 g/mol
Point de fusion: 161…165 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022702
Numéro CAS: 37033-95-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité