α-Cyclodextrine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6038-25G
APOSBIB6038-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSBIB6038-25G
α-Cyclodextrine
α-Cyclodextrine
Formule: C₃₆H₆₀O₃₀
Point de fusion: >278 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078207
Numéro CAS: 10016-20-3
EINECS: 233-007-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité