Isopropyl-β-D-thioglucuronic acid sodium salt
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6085-250MG
APOSBIB6085-250MGEA 212 EUR InStock
APOSBIB6085-250MG
Isopropyl-β-D-thioglucuronic acid sodium salt
Isopropyl-β-D-thioglucuronic acid sodium salt
Formule: C₉H₁₅O₆S·Na
MW: 274.267 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00798401
Numéro CAS: 208589-93-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité