Methyl-α-D-galactopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6104-25G
APOSBIB6104-25GEA 51 EUR InStock
APOSBIB6104-25G
Methyl-α-D-galactopyranoside
Methyl-α-D-galactopyranoside
Formule: C₇H₁₄O₆
Point de fusion: 116…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064085
Numéro CAS: 3396-99-4
EINECS: 222-251-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité