4-Nitrophenyl-β-D-fucopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6126-250MG
APOSBIB6126-250MGEA 134 EUR InStock
APOSBIB6126-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-beta-D-fucopyranoside
Formule: C₁₂H₁₅NO₇
Point de fusion: 184 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1226-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité