Sodium pyruvate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIB6270-500G
APOSBIB6270-500GEA 35 EUR InStock
APOSBIB6270-500G
Sodium pyruvate
Sodium pyruvate
Medium of animal cell culture; Material for pharmaceuticals, agrochemicals and diagnostic reagent; Intermediate for flavors and fragrances.
Formule: CH₃COCOONa
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité