Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyglycolide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: PGA

BIBE1000-5G
APOSBIBE1000-5GEA 306 EUR InStock
APOSBIBE1000-5G
Polyglycolide
Polyglycolide
Polymer. Inherent viscosity 1.1-1.7 dL/g, 0.1 % (w/v) in hexafluoroisopropanol (25 °C).


Point de fusion: 225…230 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 26124-68-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité