Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)carbamic acid benzyl ester hydrochloride, N-1-Z-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Z-Ethylenediamine hydrochloride, N-Carbobenzoxy-1,2-diaminoethane hydrochloride, N-Cbz-1,2-diaminoethane hydrochloride
BIBP1042-5G
APOSBIBP1042-5GEA 171 EUR InStock
APOSBIBP1042-5G
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 230,69 g/mol
Point de fusion: 169…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270150
Numéro CAS: 18807-71-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité