Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sporogen

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (+)-13-Deoxyphomenone, Sporogen-AO1

BIBR1145-1MG
APOSBIBR1145-1MGEA 102 EUR InStock
APOSBIBR1145-1MG
Sporogen
Sporogen
From microbial source. Purity: (c.95%)


Formule: C₁₅H₂₀O₃
MW: 248,317 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457944
Numéro CAS: 88418-12-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité