Sclerotiorin
Fournisseur: Apollo Scientific
BIBR1146-5MG
APOSBIBR1146-5MGEA 1900 EUR InStock
APOSBIBR1146-5MG
Sclerotiorin
Sclerotiorin
From microbial source
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 549-23-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité