Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Methylstreptimidone

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: TS-885, S-632-A2

BIBR1151-1MG
APOSBIBR1151-1MGEA 364 EUR InStock
APOSBIBR1151-1MG
9-Methylstreptimidone
9-Methylstreptimidone
From microbial source. Purity: (>95%)


Formule: C₁₇H₂₅NO₄
MW: 307,385 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01939873
Numéro CAS: 51867-94-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité