Cerulenin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIC1007-5MG
APOSBIC1007-5MGEA 142 EUR InStock
APOSBIC1007-5MG
Cerulenin
Cerulenin
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Point de fusion: 93 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077686
Numéro CAS: 17397-89-6
EINECS: 241-424-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité