5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate)
Fournisseur: Apollo Scientific
BIC1071-100MG
APOSBIC1071-100MGEA 176 EUR InStock
APOSBIC1071-100MG
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate)
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate)
Formule: C₂₅H₁₆O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036872
Numéro CAS: 79955-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité