BS3 (Bis(sulphosuccinimidyl) suberate sodium salt)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: bis(sulphosuccinimidyl)suberate, Suberic acid bis(3-sulpho-N-hydroxysuccinimide ester) sodium salt, BS³, Sulfo DSS
BICL101-100MG
APOSBICL101-100MGEA 306 EUR InStock
APOSBICL101-100MG
BS3 (Bis(sulphosuccinimidyl) suberate sodium salt)
BS3 (Bis(sulphosuccinimidyl) suberate sodium salt)
Primary amine reactive -Membrane impermeableWater soluble.
Formule: C₁₆H₁₈N₂Na₂O₁₄S₂
MW: 572.43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054982
Numéro CAS: 82436-77-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité