Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL203-100MG
APOSBICL203-100MGEA 161 EUR InStock
APOSBICL203-100MG
Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
Primary amine and sulphhydryl reactive -Water soluble
Ref: Aithal,H.N,et.al (1988) J.Immunol.Meth.112, 67-70
Formule: C₁₅H₉N₂O₉S·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01318594
Numéro CAS: 92921-25-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité