SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL204-100MG
APOSBICL204-100MGEA 109 EUR InStock
APOSBICL204-100MG
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Primary amine and Sulphhydryl reactiveEnzyme antibody conjugation
Ref: Weltman, J.K.et.al (1983) Bio.Techniques 1, 148-152
Formule: C₁₃H₉IN₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078537
Numéro CAS: 72252-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité