Sulpho-SIAB (Sulphosuccinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL205-100MG
APOSBICL205-100MGEA 270 EUR InStock
APOSBICL205-100MG
Sulpho-SIAB (Sulphosuccinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Sulpho-SIAB (Sulphosuccinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Primary amine and sulphhydryl reactive -Water soluble
Ref: Weltman, J.K. et.al. (1983) Bio.Techniques 1,148-152
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité