Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

BICL207-100MG
APOSBICL207-100MGEA 132 EUR InStock
APOSBICL207-100MG
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Primary amine & Sulphhydryl reactiveEnzyme-antibody conjugation -Stable maleimide groupRef: Hushida, S. et al (1984) J.Applied Biochem. 56,56-63


Formule: C₁₆H₁₈N₂O₉S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054978
Numéro CAS: 92921-24-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité