Sulpho-LC-SPDP (Sulphosuccinimidyl 6-(3'-(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL209-100MG
APOSBICL209-100MGEA 364 EUR InStock
APOSBICL209-100MG
Sulpho-LC-SPDP (Sulphosuccinimidyl 6-(3'-(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoate)
Sulpho-LC-SPDP (Sulphosuccinimidyl 6-(3'-(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoate)
Water soluble -Spacer arm-SPDPantibody-toxin conjugationRef: Carlsson,J. et al (1978) Biochem.J. 173, 723-737
Formule: C₁₈H₂₂N₃NaO₈S₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083162
Numéro CAS: 169751-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité