PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BICL223-50MG
APOSBICL223-50MGEA 205 EUR InStock
APOSBICL223-50MG
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
When melted, may contain small amount of sediment Hydroxyl reactive -Thiol reactive
Ref: Palumbo, P.S.et al(1993) Bioconjugate Chem. 4, 212-218
Formule: C₁₁H₆N₂O₃
Point de fusion: 120…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00270900
Numéro CAS: 123457-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité