Maleimidopropionic acid hydrazide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL230-50MG
APOSBICL230-50MGEA 137 EUR InStock
APOSBICL230-50MG
Maleimidopropionic acid hydrazide hydrochloride
Maleimidopropionic acid hydrazide hydrochloride
Formule: C₇H₉N₃O₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467760
Numéro CAS: 293298-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité