Fmoc-L-homopropargylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,Fmoc-L-homopropargylglycine, Fmoc-HoGly(Propargyl)-OH, (2S)-2-(Fmoc-amino)-5-hexynoic acid
BICR102-500MG
APOSBICR102-500MGEA 1420 EUR InStock
APOSBICR102-500MG
Fmoc-L-homopropargylglycine
Fmoc-L-homopropargylglycine
Formule: C₂₁H₁₉NO₄
MW: 349,38 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11052899
Numéro CAS: 942518-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité