(2S,5R)-5-hydroxypipecolic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,5R)-5-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
BICR111-100MG
APOSBICR111-100MGEA 343 EUR InStock
APOSBICR111-100MG
(2S,5R)-5-hydroxypipecolic acid hydrochloride
(2S,5R)-5-hydroxypipecolic acid hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃·ClH
MW: 181,617 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776737
Numéro CAS: 824943-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité