Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Mono-(6-p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin
BICY1015-5G
APOSBICY1015-5GEA 401 EUR InStock
APOSBICY1015-5G
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-β-cyclodextrin
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-beta-cyclodextrin
Formule: C₄₉H₇₆O₃₇S
MW: 1289,1706 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864975
Numéro CAS: 67217-55-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité