6A-Azido-6A-deoxy-beta-cyclodextrin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Mono(6-azido-6-desoxy)-β-cyclodextrin, Mono-6A-azido-β-cyclodextrin, 6-Deoxy-6-azido-β-cyclodextrin, 6-Monoazido-6-monodeoxy-β-cyclodextrin, 6-Azido-6-deoxycyclomaltoheptaose, 6-Monoazido-6-deoxy-β-cyclodextrin, 6-Monodeoxy-6-monoazido-beta-cyclodextrin, 2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-Tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31]nonatetracontane, β-cyclodextrin derivative, 6-Monoazido-β-cyclodextrin, 6A-Azido-6A-deoxy-β-cyclodextrin
BICY1079-1G
APOSBICY1079-1GEA 719 EUR InStock
APOSBICY1079-1G
6A-Azido-6A-deoxy-beta-cyclodextrin
6A-Azido-6A-deoxy-beta-cyclodextrin
Formule: C₄₂H₆₉N₃O₃₄
MW: 1160,00 g/mol
Point de fusion: 206 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864973
Numéro CAS: 98169-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité