Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

AMPSO ≥98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

BID0501-100G
APOSBID0501-100GEA 256 EUR InStock
APOSBID0501-100G
AMPSO ≥98%
AMPSO
Biological buffer - useful range 8.3-9.7.


Formule: C₇H₁₇NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041777
Numéro CAS: 68399-79-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité